Principaux documents
KEY007387444
Key Organics / BIONET
methyl 4-(4-formyl-2-nitrophenoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.26
Numéro MDL:
Pf
103 - 105
Iupac Name
methyl 4-(4-formyl-2-nitrophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C15H11NO6/c1-21-15(18)11-3-5-12(6-4-11)22-14-7-2-10(9-17)8-13(14)16(19)20/h2-9H,1H3
Clé InChI
MVAAQVNRRYCLNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0265
Melting Point
103 - 105
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0265