Principaux documents
KEY004181596
Key Organics / BIONET
2,2,2-trichloro-1-[4-(3-methoxybenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.6
Numéro MDL:
Pf
135 - 137
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-[4-(3-methoxybenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl3NO3/c1-21-10-4-2-3-8(5-10)12(19)9-6-11(18-7-9)13(20)14(15,16)17/h2-7,18H,1H3
Clé InChI
JXPCKBBREBOFKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0305
Melting Point
135 - 137
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0305