Principaux documents
KEY001145735
Key Organics / BIONET
(quinolin-8-yl)thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.27
Numéro MDL:
Pf
148 - 150
Iupac Name
N-(8-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-5-1-3-7-4-2-6-12-9(7)8/h1-6H,(H3,11,13,14)
Clé InChI
FPTWSXFODBCVFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-063
Melting Point
148 - 150
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-063