Principaux documents
KEY001140402
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(3-oxopiperazin-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Pf
110 - 111
Iupac Name
ethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-7(11)5-6-8(12)10-4-3-9-6/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5H-402S
Melting Point
110 - 111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5H-402S