Principaux documents
KEY001126156
Key Organics / BIONET
1-(6-chloropyridazin-3-yl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
216 - 218
Iupac Name
1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN4O/c11-8-1-2-9(14-13-8)15-5-3-7(4-6-15)10(12)16/h1-2,7H,3-6H2,(H2,12,16)
Clé InChI
BTUDQZJQBUPWRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11F-905
Melting Point
216 - 218
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11F-905