Principaux documents
KEY001123690
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.65
Numéro MDL:
Pf
78 - 80
Iupac Name
ethyl {[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C10H10ClF3N2O2/c1-2-18-8(17)5-16-9-7(11)3-6(4-15-9)10(12,13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
OYEGHBUYBPRZRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-043
Melting Point
78 - 80
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-043