Principaux documents
JWPH98D3FBC7
J & W Pharmlab LLC
2-tert-Butoxy-6-chloro-pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-tert-butoxy-6-chloropyrazine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(2,3)12-7-5-10-4-6(9)11-7/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
JIZAUJWQTRWWQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739