Principaux documents
JWPH96F162D9
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Amino-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;1H/t4-,5-;/m1./s1
Clé InChI
HUQJAEXTMMVOBZ-TYSVMGFPSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S