Principaux documents
JWPH95E16276
J & W Pharmlab LLC
(1R,4S)-2-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6-3-5(1)4-7-6;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-,6+;/m0./s1
Clé InChI
YHUFGQLJZGRCCX-RIHPBJNCSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1548S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1548S