Principaux documents
JWPH95E08CB8
J & W Pharmlab LLC
trans-3-Methoxy-cyclohexylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1S,3S)-3-methoxycyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7-;/m0./s1
Clé InChI
VUHNATIEYBXEGU-LEUCUCNGSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1917S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1917S