Principaux documents
JWPH95E08C70
J & W Pharmlab LLC
Azetidine-1-carbothioic acid O-tert-butyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
O-(tert-butyl) azetidine-1-carbothioate
Inchi Code
1S/C8H15NOS/c1-8(2,3)10-7(11)9-5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZZOMIPCREHYHHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005