Principaux documents
JWPH95E08C6B
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-furan-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.98
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromofuran-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNO/c6-5-1-4(2-7)3-8-5/h1,3H
Clé InChI
FHZRESZQRWJKKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1013
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1013