Principaux documents
JWPH93D8B450
J & W Pharmlab LLC
2-Ethoxycarbonyl-4-methyl-oxazole-5-boronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20BNO5/c1-7-17-11(16)10-15-8(2)9(18-10)14-19-12(3,4)13(5,6)20-14/h7H2,1-6H3
Clé InChI
XRSZXTCCANPTSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0300P
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0300P