Principaux documents
JWPH37C0508B
J & W Pharmlab LLC
4,5,6,7-Tetrahydro-thiazolo[4,5-c]pyridine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.2ClH/c1-2-7-3-5-6(1)9-4-8-5;;/h4,7H,1-3H2;2*1H
Clé InChI
PKXOIYRWBPXYGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0448S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0448S