Documents
JWPH3249EBC5
J & W Pharmlab LLC
5-(5-chlorothiophen-2-yl)isoxazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.65
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(5-chloro-2-thienyl)-3-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2OS/c8-6-2-1-5(12-6)4-3-7(9)10-11-4/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
AKHRFZWPCZSEBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/85R0037
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/85R0037