Key Documents
JWPH3249EA20
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-5-Boc-amino-benzoic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.32
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-5-19-12(17)9-6-10(15)8-11(7-9)16-13(18)20-14(2,3)4/h6-8H,5,15H2,1-4H3,(H,16,18)
Clé InChI
IWXSDUBAVTZQPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/78R0145
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/78R0145