Principaux documents
JWPH3249E7F0
J & W Pharmlab LLC
3-(Pyrrolidin-3-yloxy)-pyridine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3-pyrrolidinyloxy)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-2-8(6-10-4-1)12-9-3-5-11-7-9;;/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7H2;2*1H
Clé InChI
XSMRBFRKYHCOKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0234S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0234S