Principaux documents
JWPH3249E79F
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2.2ClH/c1-2-4-12(5-3-1)14-8-10-6-13-7-11(10)9-14;;/h1-5,10-11,13H,6-9H2;2*1H
Clé InChI
ARVBADVNKVWNEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0165S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0165S