Principaux documents
JWPH3249E466
J & W Pharmlab LLC
4-Chloro-2-cyclopropyl-pyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClN.ClH/c9-7-3-4-10-8(5-7)6-1-2-6;/h3-6H,1-2H2;1H
Clé InChI
VGPWHYQGXMDVAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0951S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0951S