Principaux documents
JWPH3249DD8D
J & W Pharmlab LLC
7-Nitro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-nitro-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c12-8-4-9-6-2-1-5(11(13)14)3-7(6)10-8/h1-3,9H,4H2,(H,10,12)
Clé InChI
MLRCQCJQHUFFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
orange solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056