Key Documents
JWPH3249DB62
J & W Pharmlab LLC
(4-Ethoxy-phenyl)-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.77
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO2.ClH/c1-2-17-13-5-3-11(4-6-13)14(16)12-7-9-15-10-8-12;/h3-6,12,15H,2,7-10H2,1H3;1H
Clé InChI
QVHUEJBPMHFMRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0723S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0723S