Principaux documents
JWPH3249D9C6
J & W Pharmlab LLC
4-(4-Oxo-piperidine-1-carbonyl)-benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(4-oxo-1-piperidinyl)carbonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)13(17)15-7-5-12(16)6-8-15/h1-4H,5-8H2
Clé InChI
ZEWMUOQEPSDMTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0160
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0160