Key Documents
JWPH3249D99D
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-4-yl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.82
Numéro MDL:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-yl(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H19NO.ClH/c20-18(17-10-12-19-13-11-17)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H
Clé InChI
ZAOMSHJTKPWRLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S