Key Documents
JWPH3249D8F0
J & W Pharmlab LLC
4,5-Dimethyl-oxazole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5-dimethyl-1,3-oxazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-3-4(2)10-5(7-3)6(8)9/h1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
NMTLPEBBGGPJQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0530
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0530