Principaux documents
JWPH3249D5FE
J & W Pharmlab LLC
4-Bromo-1-chloro-3-methyl-isoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.53
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-9(11)7-4-2-3-5-8(7)10(12)13-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
AJDDBYWICPGLDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0302
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0302