Principaux documents
JWPH3249D464
J & W Pharmlab LLC
4-Fluoro-1H-indol-5-ylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7FN2.ClH/c9-8-5-3-4-11-7(5)2-1-6(8)10;/h1-4,11H,10H2;1H
Clé InChI
NFAZKZPBTPONAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S