Key Documents
JWPH3249D449
J & W Pharmlab LLC
4-Fluoro-1H-indol-7-ylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H,10H2
Clé InChI
UHJCYETYVMSJAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0693
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0693