Principaux documents
JWPH3249D39A
J & W Pharmlab LLC
1-Benzenesulfonyl-7-methoxy-1H-indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1-(phenylsulfonyl)-1H-indol-7-yl ether
Inchi Code
1S/C15H13NO3S/c1-19-14-9-5-6-12-10-11-16(15(12)14)20(17,18)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
JPLYCGNNGYBEQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0390
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0390