Key Documents
JWPH3249D1EB
J & W Pharmlab LLC
6,6-Dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-indazol-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6,6-dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-one
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-9(2)3-7-6(5-10-11-7)8(12)4-9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
LNOAXGPGVISHPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0494
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0494