Principaux documents
JWPH3249CE8A
J & W Pharmlab LLC
Isoquinonline-8-boronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.12
Numéro MDL:
Iupac Name
8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-7-5-6-11-8-9-17-10-12(11)13/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
MSYQUACKTLEYFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0045P
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0045P