Principaux documents
JWPH3249CB84
J & W Pharmlab LLC
1,1-Diethyl-prop-2-ynylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-7(8,5-2)6-3;/h1H,5-6,8H2,2-3H3;1H
Clé InChI
MEXIYGMOZPWDCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1048S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1048S