Principaux documents
JWPH3249CA82
J & W Pharmlab LLC
2-Benzofuran-3-yl-ethylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1-benzofuran-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7H,5-6,11H2;1H
Clé InChI
JBAFZXMJZNTCIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S