Principaux documents
JWPH3249C89D
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-N-cyclopentyl-acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclopentylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-5-7(10)9-6-3-1-2-4-6;/h6H,1-5,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
KPLHAJPRECQCRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0230S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0230S