Principaux documents
JWPH3249C718
J & W Pharmlab LLC
6-tert-Butoxycarbonylamino-3-chloro-2-fluoro-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.69
Numéro MDL:
Iupac Name
6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H13ClFNO4/c1-12(2,3)19-11(18)15-7-5-4-6(13)9(14)8(7)10(16)17/h4-5H,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
WBFBXHLREWMWNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0353