Principaux documents
JWPH3249C3A0
J & W Pharmlab LLC
2-Methoxy-dibenzosuberone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C16H14O2/c1-18-13-8-9-15-12(10-13)7-6-11-4-2-3-5-14(11)16(15)17/h2-5,8-10H,6-7H2,1H3
Clé InChI
BRFQZKLQUBMUAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0006
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0006