Principaux documents
JWPH3249C361
J & W Pharmlab LLC
2,2-Difluoro-3-methyl-but-3-enoic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2,2-difluoro-3-methylbut-3-enoate
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c1-4-11-6(10)7(8,9)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clé InChI
JNCBEOKKHOJGGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0753
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0753