Key Documents
JWPH3249C279
J & W Pharmlab LLC
4-Methoxy-2,6-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2,6-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-4-8(13-3)5-7(2)9(6)14(10,11)12/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
FARJAHHRGCAAOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0391
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0391