Principaux documents
ELGH9602CB20
Exelgen Discovery Ltd.
1-(4-aminophenyl)piperidine-2,6-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c12-8-4-6-9(7-5-8)13-10(14)2-1-3-11(13)15/h4-7H,1-3,12H2
Clé InChI
WREGJVIGNZMJOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid