Principaux documents
ENAH99BD79DE
Enamine
1-chloro-1-fluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-chloro-1-fluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7ClFN.ClH/c6-5(7)1-4(5)2-8-3-4;/h8H,1-3H2;1H
Clé InChI
FHVKJVMEVNNMBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45657585
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45657585