Key Documents
ENAH9926C43E
Enamine
4-fluoro-N-phenylbicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N-phenylbicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H16FNO/c15-14-8-6-13(10-14,7-9-14)12(17)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2,(H,16,17)
Clé InChI
KFOBIHUPACVKMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39845046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39845046