Principaux documents
ENAH98CB75FD
Enamine
6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}quinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.3
Numéro MDL:
Iupac Name
6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H16N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)16-10-5-7-11-9(8-10)4-6-12(17-11)13(18)19/h4-8H,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)
Clé InChI
RIFBZXWNJWMZMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12444463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12444463