Principaux documents
ENAH98BAA904
Enamine
[(1R)-1-isothiocyanatoethyl]benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro MDL:
Iupac Name
[(1R)-1-isothiocyanatoethyl]benzene
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
QQCJPTVZIZVKEZ-MRVPVSSYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6769401
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6769401