Key Documents
ENAH987FA7D3
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-4-ylidene)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.73
Numéro MDL:
Iupac Name
phenyl(4-piperidinylidene)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.ClH/c14-10-13(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-15-9-7-12;/h1-5,15H,6-9H2;1H
Clé InChI
NFTLTXSFJLVLQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352858