Principaux documents
ENAH987FA7C8
Enamine
methyl 2-bromo-2-(oxan-4-ylidene)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.08
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C8H11BrO3/c1-11-8(10)7(9)6-2-4-12-5-3-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
KZQYTFHFPACUIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697617
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697617