Principaux documents
ENAH987FA7C7
Enamine
2,2-difluoroacetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.48
Numéro MDL:
Iupac Name
difluoroacetyl chloride
Inchi Code
1S/C2HClF2O/c3-1(6)2(4)5/h2H
Clé InChI
KURKJXZWCPWPFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7167560