Principaux documents
ENAH9851DB1F
Enamine
3-hydroxybutanal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-hydroxybutanal
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h3-4,6H,2H2,1H3
Clé InChI
HSJKGGMUJITCBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7524303