Principaux documents
ENAH9851BDA6
Enamine
(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Poids moléculaire :
301.53
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H17BClNO5/c1-12(2,3)20-11(16)15-9-6-8(14)7(13(17)18)5-10(9)19-4/h5-6,17-18H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
WDIRJXQZFOCSFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505186