Principaux documents
ENAH97F587FE
Enamine
4-methylcyclohexyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.38
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methylcyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C14H20O3S/c1-11-3-7-13(8-4-11)17-18(15,16)14-9-5-12(2)6-10-14/h5-6,9-11,13H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEYWAUEJYOOIU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243663