Principaux documents
ENAH97F56F93
Enamine
2-cyclopropyl-2-ethoxyacetaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-ethoxyacetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(5-8)6-3-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
VALSVGVMNBYXFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118701