Principaux documents
ENAH97EE1611
Enamine
4-[(tert-butyldiphenylsilyl)oxy]-2-methylbutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.55
Iupac Name
4-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C21H30O2Si/c1-18(17-22)15-16-23-24(21(2,3)4,19-11-7-5-8-12-19)20-13-9-6-10-14-20/h5-14,18,22H,15-17H2,1-4H3
Clé InChI
NGFNRUSUXJKWMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37274619